missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3-Bromopropoxy)tétrahydro-2H-pyran, à 98%, stabilisé avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals

Numéro de catalogue. AC399730050
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AC399730050 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AC399730050 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 399730050
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS: 33821-94-2 | Molecular Formula: C8H15BrO2 | Molecular Weight: 223.1 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de produits d’Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original d’Acros Organics ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 33821-94-2
Formule moléculaire C8H15BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 223.1
Clé InChI HJNHUFQGDJLQRS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3-bromopropoxy tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy oxane, 2-3-bromopropoxy-tetrahydro-2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydropyran, 1-bromo-3-tetrahydropyranyloxypropane, 2-3-bromo-propoxy-tetrahydro-pyran, 2h-pyran, 2-3-bromopropoxy tetrahydro, acmc-1cjr6, 1-bromo-3-2-oxanyloxy propane
PubChem CID 2777988
Nom de l’IUPAC 2-(3-bromopropoxy)oxane
SOURIRES C1CCOC(C1)OCCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(3-Bromopropoxy)tetrahydro-2H-pyran
Nom Remarque Stabilisé avec du carbonate de potassium
Densité 1.3140g/mL
Point d’ébullition 64,5 °C (0,8 mmHg)
Point d’éclair 106 °C
Fourchette de pourcentages d’essai 97,5% min. (GC)
Emballage Bouteille en verre
Quantité 5 g
Gravité spécifique 1.314
Poids de formule 223.1
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats
Hazard Category GHS Signal Word: Warning

Utilisation uniquement de la recherche RUO –