missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3-Bromophényl)triphénylène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7123720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B4746200MG 200 mg
B47461G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B4746200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur B4746200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1313514-53-2
Formule moléculaire C24H15Br
Poids moléculaire (g/mol) 383.288
Clé InChI KWXFBIBEVROWEF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 58472032
Nom de l’IUPAC 2-(3-bromophényl)triphénylène
SOURIRES C1=CC=C2C(=C1)C3=C(C=C(C=C3)C4=CC(=CC=C4)Br)C5=CC=CC=C25

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(3-Bromophenyl)triphenylene
Point de fusion 149 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 383.29
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline