missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3-Bis(4-bromophényl)-2-butenedinitrile 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B34375G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B34375G 5 g
B34371G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B34375G Fournisseur TCI America Code fournisseur B34375G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 315203-26-0
Formule moléculaire C16H8Br2N2
Poids moléculaire (g/mol) 388.06
Numéro MDL MFCD15072146
Clé InChI RWHQRUSYDYNSTI-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69745618
Nom de l’IUPAC bis(4-bromophényl)but-2-énedinitrile
SOURIRES BrC1=CC=C(C=C1)C(C#N)=C(C#N)C1=CC=C(Br)C=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3-Bis(4-bromophenyl)-2-butenedinitrile
Point de fusion 218 °C
Couleur Blanc-jaune
Quantité 5 g
Numéro UN 3439
Poids de formule 388.06
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline