missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,6-Trifluorobenzaldéhyde 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T23185G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T23185G 5 g
T23181G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T23185G Fournisseur TCI America Code fournisseur T23185G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 104451-70-9
Formule moléculaire C7H3F3O
Poids moléculaire (g/mol) 160.10
Numéro MDL MFCD00061195
Clé InChI XSBAHBVACIKRTG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzaldehyde, 2,3,6-trifluoro, 2,3,6-trifluoro-benzaldehyde, pubchem1467, acmc-1bqm6, 2,3,6-trifluorobenzoaldehyde, ksc494g2t, 2,3,6-trifluoro benzaldehyde, timtec-bb sbb003970, attercop-chm at111497
PubChem CID 517845
Nom de l’IUPAC 2,3,6-trifluorobenzaldéhyde
SOURIRES FC1=CC=C(F)C(C=O)=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,6-Trifluorobenzaldehyde
Couleur Jaune
Point d’ébullition 159 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 160.10
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide