missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,6,7-Tétrakis(2-cyanoethylthio)tétrathiafulvalène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T2806100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T2806100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T2806100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur T2806100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 132765-36-7
Formule moléculaire C18H16N4S8
Poids moléculaire (g/mol) 544.834
Clé InChI OFNXHINRTQFOKX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11060638
Nom de l’IUPAC 3-[[2-[4,5-bis(2-cyanoéthylsulfanyl)-1,3-dithiol-2-ylidène]-5-(2-cyanoéthylsulfanyl)-1,3-dithiol-4-yl]sulfanyl]propananenitrile
SOURIRES C(CSC1=C(SC(=C2SC(=C(S2)SCCC#N)SCCC#N)S1)SCCC#N)C#N

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,6,7-Tetrakis(2-cyanoethylthio)tetrathiafulvalene
Point de fusion 191 °C
Quantité 100 mg
Numéro UN 3439
Poids de formule 544.83
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline