missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,6,7,10,11-Hexakis[(n-octyl)oxy]triphénylène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H1450200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H1450200MG 200 mg
H14501G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H1450200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur H1450200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 70351-87-0
Formule moléculaire C66H108O6
Poids moléculaire (g/mol) 997.58
Numéro MDL MFCD20528916
Clé InChI IUFDADHEWRYRSP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 15219108
Nom de l’IUPAC 2,3,6,7,10,11-hexakis(octyloxy)triphénylène
SOURIRES CCCCCCCCOC1=C(OCCCCCCCC)C=C2C(=C1)C1=CC(OCCCCCCCC)=C(OCCCCCCCC)C=C1C1=CC(OCCCCCCCC)=C(OCCCCCCCC)C=C21

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,6,7,10,11-Hexakis[(n-octyl)oxy]triphenylene
Couleur Jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 997.58
Pourcentage de pureté ≥98,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline