missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphénylène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. H12011G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
H12011G 1 g
H1201100MG 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. H12011G Fournisseur TCI America Code fournisseur H12011G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 82632-80-2
Formule moléculaire C18H6Br6
Poids moléculaire (g/mol) 701.67
Clé InChI GLHQUXLCQLQNPZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 11083045
Nom de l’IUPAC 2,3,6,7,10,11-hexabromotriphénylène
SOURIRES C1=C2C3=CC(=C(C=C3C4=CC(=C(C=C4C2=CC(=C1Br)Br)Br)Br)Br)Br

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,6,7,10,11-Hexabromotriphenylene
Quantité 1 g
Poids de formule 701.67
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre cristalline