missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-Chlorure de triphényltérazolium 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T052025G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T052025G 25 g
T05201G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T052025G Fournisseur TCI America Code fournisseur T052025G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 298-96-4
Formule moléculaire C19H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 334.81
Numéro MDL MFCD00011963
Clé InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
Nom de l’IUPAC triphényl-3H-1,2λ⁵,3,4-tétrazol-2-chlorure de yylium
SOURIRES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,5-Triphenyltetrazolium Chloride
Couleur Blanc-jaune
Quantité 25 g
Poids de formule 334.81
Pourcentage de pureté ≥98,0% (T)
Forme physique Poudre
EINECSNumber (5)-3612
RTECSNumber XF8100000
TSCA Oui