missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,3,5-chlorure de triphényltérazolium, 100,2%, MP Biomedicals™

Numéro de catalogue. ICN10312680
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
ICN10312680 100 g
ICN10312601 1 g
ICN10312625 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. ICN10312680 Fournisseur MP Biomedicals Inc Code fournisseur 0210312680

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 298-96-4
Formule moléculaire C19H15ClN4
Poids moléculaire (g/mol) 334.81
Numéro MDL MFCD00011963
Clé InChI PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 2,3,5-triphenyltetrazolium chloride, tetrazolium red, uroscreen, red tetrazolium, urocheck, vitastain, tetrazolium chloride, triphenyltetrazolium chloride, 2,3,5-triphenyl-2h-tetrazolium chloride, tetrazolium chloride
PubChem CID 9283
ChEBI CHEBI:78019
SOURIRES [Cl-].C1=CC=C(C=C1)N1N=C(N=[N+]1C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 2, 3, 5-Triphenyltetrazolium chloride
Couleur Blanc
Fourchette de pourcentages d’essai 1.002
Quantité 100 g
Nom de l’IUPAC 2,3,5-triphényltérazol-2-ium; Chlorure
Poids de formule 334.8
Forme physique Poudre cristalline