missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 2,3,5,6-Tétrafluoro-4-mercaptobenzoïque 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T25425G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T25425G 5 g
T25421G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T25425G Fournisseur TCI America Code fournisseur T25425G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5211-44-9
Formule moléculaire C7H2F4O2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.14
Numéro MDL MFCD00129954
Clé InChI USFMEWZQIHKRDP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 297543
Nom de l’IUPAC Acide 2,3,5,6-tétrafluoro-4-sulfanylbenzoïque
SOURIRES OC(=O)C1=C(F)C(F)=C(S)C(F)=C1F

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,3,5,6-Tetrafluoro-4-mercaptobenzoic Acid
Point de fusion 153 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 226.14
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline