missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(3,4-Diméthoxyphényl)éthanol, 98%

Numéro de catalogue. AAH2694118
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2694118 50 g
AAH2694109 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2694118 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2694118
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 7417-21-2 | C10H14O3 | 182,22 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 7417-21-2
Formule moléculaire C10H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 182.22
Numéro MDL MFCD00002894
Clé InChI SRQAJMUHZROVHW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,4-dimethoxyphenethyl alcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethanol, 3,4-dimethoxyphenethylalcohol, 2-3,4-dimethoxyphenyl ethan-1-ol, 3,4-dimethoxyphenethanol, homoveratryl alcohol, benzeneethanol, 3,4-dimethoxy, 3,4-dimethoxybenzeneethanol, 3,4-dimethoxy-.beta.-phenethyl alcohol, 1-2-hydroxyethyl-3,4-dimethoxybenzene
PubChem CID 81911
SOURIRES COC1=CC=C(CCO)C=C1OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanol
Point de fusion 45 °C à 49 °C
Point d’ébullition 172 °C à 174 °C (17 mmHg)
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 50 g
Nom de l’IUPAC 2-(3,4-diméthoxyphényl)éthane-1-ol
Poids de formule 182.22
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 231-032-5
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche