missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine, 96%

Numéro de catalogue. AAH5017603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5017603 1 g
AAH50176MD 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH5017603 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5017603
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 77790-61-5 | C9H12N2 | 148,209 g/mol

La 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine est utilisée comme intermédiaire primaire et secondaire.

Solubilité
Soluble dans l’eau.

Notes
Conservez à l’écart des agents oxydants forts. Garder le contenant hermétiquement fermé. Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés.

Identifiants chimiques

CAS 77790-61-5
Formule moléculaire C9H12N2
Poids moléculaire (g/mol) 148.209
Numéro MDL MFCD01691538
Clé InChI NDCZQFDBSPOUDF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-pyrrolidin-2-yl pyridine, 2-2-pyrrolidinyl pyridine, 2-pyrrolidin-2-yl-pyridine, +--alpha-nornicotine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl, +--2-2-pyrrolidinyl pyridine, pyridine, 2-2-pyrrolidinyl-, +-, r-2-2-pyrrolidinyl-pyridine, alpha-nornicotine, 2,3'-pyridylpyrrolidine
PubChem CID 2771659
Nom de l’IUPAC 2-pyrrolidine-2-ylpyridine
SOURIRES C1CC(NC1)C2=CC=CC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(2-Pyrrolidinyl)pyridine
Quantité 1 g
Numéro UN UN2810
Renseignements sur la solubilité Soluble dans l’eau.
Poids de formule 148.21
Pourcentage de pureté 96%
Hazard Category H301+H311+H331-H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P311-P312-P330-P332+P313-P361-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: TOXIC, LIQUIDS, ORGANIC, N.O.S.
RTECSNumber UT7650000
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche