missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)benzotriazole 99,0+%, TCI America™
Description
2-(2-Hydroxy-5-méthylphényl)benzotriazole, >-99,0% (HPLC,T), C13H11N3O, numéro CAS-2440-22-4
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Hydroxy-5-methylphenyl)benzotriazole |
| Point de fusion | 130 °C |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 500 g |
| Poids de formule | 225.25 |
| Pourcentage de pureté | ≥99,0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (5)-0544 |
| RTECSNumber | GO6860000 |
| TSCA | Oui |