missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Furil, 98%

Numéro de catalogue. AAA1538614
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1538614 25 g
AAA1538606 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1538614 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1538614
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 492-94-4 | C10H6O4 | 190,154 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 492-94-4
Formule moléculaire C10H6O4
Poids moléculaire (g/mol) 190.154
Numéro MDL MFCD00003241
Clé InChI SXPUVBFQXJHYNS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme furil, alpha-furil, bipyromucyl, 2,2'-furil, bipryomucyl, di-2-furylglyoxal, difuranylglyoxal, ethanedione, di-2-furanyl, di-2-furanylethanedione, a-furil
PubChem CID 68119
Nom de l’IUPAC 1,2-bis(furan-2-yl)éthane-1,2-dione
SOURIRES C1=COC(=C1)C(=O)C(=O)C2=CC=CO2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2'-Furil
Point de fusion 162 °C à 165 °C
Quantité 25 g
Beilstein 383882
Poids de formule 190.15
Pourcentage de pureté 98%
EINECSNumber 207-766-7
RTECSNumber LV0580000
TSCA Oui
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche