missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-(2-Éthoxyétoxy)acétate d’éthyle, 99%
Description
Ce produit de marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie du portefeuille Acros Organics. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit/article (SKU) original d’Acros Organics n’a pas changé dans le cadre de la transition vers la marque Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2-(2-Ethoxyethoxy)ethyl acetate |
| Acidité | 0,2 mg KOH/g max. |
| CAS % minimum | 98.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Point de fusion | -25,0 °C |
| Couleur | Du blanc au beige |
| Densité | 1.0100g/mL |
| Point d’ébullition | 210,0 °C à 220,0 °C |
| Point d’éclair | 98 °C |
| Spectre infrarouge | Authentique |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Hazard Category | GHS Signal Word: Warning |
| Hazard Statement | GHS H Statement Causes serious eye irritation. |
| Precautionary Statement | GHS P Statement IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses,if present and easy to do. Continue rinsing. Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. |
| EINECSNumber | 203-940-1 |
RUO – Usage réservé à la recherche