missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2'-Dinitrobiphényl 99,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D17775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D17775G 5 g
D177725G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D17775G Fournisseur TCI America Code fournisseur D17775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2436-96-6
Formule moléculaire C12H8N2O4
Poids moléculaire (g/mol) 244.206
Numéro MDL MFCD00007127
Clé InChI QAFJHDNFUMKVIE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2'-dinitrobiphenyl, 2,2'-dinitro-1,1'-biphenyl, 1,1'-biphenyl, 2,2'-dinitro, 2,2'-dinitro-biphenyl, 1-nitro-2-2-nitrophenyl benzene, 2,2'-dinitrodiphenyl, biphenyl, 2,2'-dinitro, o,o'-binitrobiphenyl, o,o'-dinitrobiphenyl, 2,2'-dinitrobiphenyl, 2,2'-dinitro
PubChem CID 75529
ChEBI CHEBI:67127
Nom de l’IUPAC 1-nitro-2-(2-nitrophényl)benzène
SOURIRES C1=CC=C(C(=C1)C2=CC=CC=C2[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2′-Dinitrobiphenyl
Point de fusion 125 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 244.21
Pourcentage de pureté ≥99,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline