missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(2-Butoxyétoxy)éthanol, BAKER, ™ J.T. Baker™

Catalog No. 02002055
Change view
Click to view available options
Quantité:
4 L
Emballage:
Bouteille en verre ambré à bouche étroite
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Catalog No. Quantité Emballage
02002055 4 L Bouteille en verre ambré à bouche étroite
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Catalog No. 02002055 Supplier Avantor Supplier No. D65409

Please call Customer Service at 1-800-234-7437 or send an email to help@thermofisher.com for assistance.

Une qualité de produits chimiques destinés à un usage en laboratoire

Chemical Identifiers

CAS 112-34-5
Formule moléculaire C8H18O3
Poids moléculaire (g/mol) 162.229
Clé InChI OAYXUHPQHDHDDZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-2-butoxyethoxy ethanol, diethylene glycol monobutyl ether, butyldiglycol, butyl carbitol, diethylene glycol butyl ether, butyl diglycol, butyl digol, ethanol, 2-2-butoxyethoxy, butoxyethoxyethanol, butoxydiglycol
PubChem CID 8177
Nom de l’IUPAC 2-(2-butoxyétoxy)éthanol
SOURIRES CCCCOCCOCCO

Specifications

Nom ou substance chimique 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Point d’éclair 78,00 °C
Emballage Bouteille en verre ambré à bouche étroite
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 0.95kg
Poids de formule 162.23