missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2,2' :6',2-Terpyridine-4″'-Acide carboxylique 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 2,2′:6′,2′′-Terpyridine-4′-carboxylic Acid |
| Point de fusion | 290 °C |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Quantité | 200 mg |
| Poids de formule | 277.28 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Niveau | Reagent |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |