missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2,4-Triméthylhexane 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T07741ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
5 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T07741ML 1 mL
T07745ML 5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T07741ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T07741ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 16747-26-5
Formule moléculaire C9H20
Poids moléculaire (g/mol) 128.26
Numéro MDL MFCD00039928
Clé InChI AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 28022
Nom de l’IUPAC 2,2,4-triméthylhexane
SOURIRES CCC(C)CC(C)(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2,4-Trimethylhexane
Couleur Incolore
Point d’ébullition 126 °C
Quantité 1 mL
Numéro UN 1920
Poids de formule 128.26
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide
EINECSNumber (2)-0009
TSCA Non