missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2',4' - Trichloroacétophène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T140525G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T140525G 25 g
T1405250G 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T140525G Fournisseur TCI America Code fournisseur T140525G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 4252-78-2
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.477
Numéro MDL MFCD00000934
Clé InChI VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
PubChem CID 20250
Nom de l’IUPAC 2-chloro-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2′,4′-Trichloroacetophenone
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Numéro UN 1759
Poids de formule 223.48
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline