missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2,2',4' - Trichloroacétophènone, 97%

Numéro de catalogue. AAA1083536
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAA1083536 500 g
AAA1083522 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAA1083536 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur A1083536
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 4252-78-2 | C8H5Cl3O | 223,477 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 4252-78-2
Formule moléculaire C8H5Cl3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.477
Numéro MDL MFCD00000934
Clé InChI VYWPPRLJNVHPEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2,2',4'-trichloroacetophenone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethanone, 2,4-dichlorophenacyl chloride, unii-2e35p7hji2, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl ethan-1-one, ccris 633, ethanone, 2-chloro-1-2,4-dichlorophenyl, 2,2,4-trichloroacetophenone, dsstox_cid_6190, 1-2,4-dichlorophenyl-2-chloroethan-1-one
PubChem CID 20250
Nom de l’IUPAC 2-chloro-1-(2,4-dichlorophényl)éthanone
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1Cl)Cl)C(=O)CCl

Spécifications

Nom ou substance chimique 2,2',4'-Trichloroacetophenone
Point de fusion 52 °C à 56 °C
Point d’éclair >110 °C (230 °F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 957098
Poids de formule 223.49
Pourcentage de pureté 97%
Hazard Category H301-H314-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H301-H314-H318-H335
Toxic if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
DOTInformation Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CORROSIVE SOLIDS, TOXIC, N.O.S.
EINECSNumber 224-218-2
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche