missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2',4'-difluoroacétophénone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T27225G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T27225G 5 g
T272225G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T27225G Fournisseur TCI America Code fournisseur T27225G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 86404-63-9
Formule moléculaire C10H7F2N3O
Poids moléculaire (g/mol) 223.183
Numéro MDL MFCD02093825
Clé InChI XCHRPVARHBCFMJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2,4-difluoro-alpha-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1,2,4-triazol-1-yl ethanone, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl acetophenone, unii-hxi8r9r915, 2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-2',4'-difluoroacetophenone, ethanone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl, 2',4'-difluoro-2-1h-1,2,4-triazolyl acetophenone, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl ethan-1-one, 1-2,4-difluorophenyl-2-1h-1,2,4-triazol-1-yl-ethanone
PubChem CID 588080
Nom de l’IUPAC 1-(2,4-difluorophényl)-2-(1,2,4-triazol-1-yl)éthanone
SOURIRES C1=CC(=C(C=C1F)F)C(=O)CN2C=NC=N2

Spécifications

Nom ou substance chimique 2-(1H-1,2,4-Triazol-1-yl)-2′,4′-difluoroacetophenone
Point de fusion 109 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 223.18
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline