missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R)-(-)-Camphorquinone 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. C14825G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
C14825G 5 g
C14821G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. C14825G Fournisseur TCI America Code fournisseur C14825G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 10334-26-6
Formule moléculaire C10H14O2
Poids moléculaire (g/mol) 166.22
Numéro MDL MFCD00064160,MFCD00082863,MFCD00064160,MFCD00082863
Clé InChI VNQXSTWCDUXYEZ-LDWIPMOCSA-N
Synonyme 1r,4s-1,7,7-trimethylnorbornane-2,3-dione, 1r,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione, 1s,4r-4,7,7-trimethylbicyclo 2.2.1 heptane-2,3-dione
PubChem CID 16211789
Nom de l’IUPAC (1R,4S)-1,7,7-triméthylbicyclo[2.2.1]heptane-2,3-dione
SOURIRES CC1(C)[C@@H]2CC[C@@]1(C)C(=O)C2=O

Spécifications

Nom ou substance chimique (1R)-(-)-Camphorquinone
Point de fusion 200 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 166.22
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline