missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,4R,5R)-4,7,7-Triméthyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane 94,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T25785G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T25785G 5 g
T25781G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T25785G Fournisseur TCI America Code fournisseur T25785G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 5718-75-2
Formule moléculaire C10H18S
Poids moléculaire (g/mol) 170.314
Clé InChI FAXNZPOZWCWYBD-HRDYMLBCSA-N
PubChem CID 76956351
Nom de l’IUPAC (1S,4R,5R)-4,7,7-triméthyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
SOURIRES CC1CCC2CC1SC2(C)C

Spécifications

Nom ou substance chimique (1R,4R,5R)-4,7,7-Trimethyl-6-thiabicyclo[3.2.1]octane
Couleur Jaune
Point d’ébullition 84 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 170.31
Pourcentage de pureté ≥94,0% (GC)
Forme physique Liquide