missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
(1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mésitylènesulfonyl)amino]-1-proponate de phénylpropyle 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | (1R,2S)-2-[N-Benzyl-N-(mesitylenesulfonyl)amino]-1-phenylpropyl Propionate [Reagent for anti-selecti |
| Point de fusion | 149 °C |
| Couleur | Blanc |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 479.64 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (HPLC) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |