missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphényyléthanandiamine, 98+%

Numéro de catalogue. AAH2606114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2606114 25 g
AAH2606103 1 g
AAH2606106 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. AAH2606114 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2606114
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

CAS : 144222-34-4 | C21H23N2O2S | 367,49 g/mol

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Identifiants chimiques

CAS 144222-34-4
Formule moléculaire C21H23N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 367.49
Numéro MDL MFCD02093428
Clé InChI UOPFIWYXBIHPIP-NHCUHLMSSA-O
Synonyme 1r,2r---n-4-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, r,r-tsdpen, r,r-n-p-toluenesulfonyl-1,2-diphenylethylenediamine, 1r,2r-n-p-tosyl-1,2-diphenylethylenediamine, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methylbenzenesulfonamide, r,r-n-2-amino-1,2-diphenylethyl-p-toluenesulfonamide, 1r,2r---n-p-tosyl-1,2-diphenylethylene diamine, 1r, 2r---n-4-toluene sulfonyl 1,2-diphenyl-1,2-ethane diamine, benzenesulfonamide, n-1r,2r-2-amino-1,2-diphenylethyl-4-methyl
PubChem CID 2734565
Nom de l’IUPAC N-[(1R,2R)-2-amino-1,2-diphényléthyl]-4-méthylbenzènesulfonamide
SOURIRES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N[C@@H]([C@H]([NH3+])C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique (1R,2R)-N-(p-Toluenesulfonyl)-1,2-diphenylethanediamine
Point de fusion 127 °C à 132 °C
Quantité 25 g
Rotation optique −31° (c=1 en chloroforme)
Poids de formule 366.48
Pourcentage de pureté ≥98%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche