missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,2R)-(-)-N,N'-Diméthylcyclohexane-1,2-diamine 94,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7127309
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D2459100MG 100 mg
D24591G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D2459100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D2459100MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 68737-65-5
Formule moléculaire C8H20N2
Poids moléculaire (g/mol) 144.26
Numéro MDL MFCD00671527,MFCD03001702
Clé InChI JRHPOFJADXHYBR-HTQZYQBOSA-P
Synonyme 1r,2r-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, 1r,2r-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, 1r,2r---n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n1,n2-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-n,n'-dimethylcyclohexane-1,2-diamine, trans-n,n'-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine, trans-1,2-bis methylamino cyclohexane, trans-1r,2r-n,n'-bismethyl-1,2-cyclohexane diamine, 1r,2r---1,2-bis methylamino cyclohexane
PubChem CID 2733821
Nom de l’IUPAC (1R,2R)-N1,N2-diméthylcyclohexane-1,2-bis(aminium)
SOURIRES C[NH2+][C@@H]1CCCC[C@H]1[NH2+]C

Spécifications

Nom ou substance chimique (1R,2R)-(-)-N,N′-Dimethylcyclohexane-1,2-diamine
Point de fusion 45 °C
Quantité 100 mg
Numéro UN 3259
Poids de formule 142.25
Pourcentage de pureté ≥94,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur