missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol, 99%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. AAH5658003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH5658003 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. AAH5658003 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H5658003
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ce Thermo Scientific produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.

Identifiants chimiques

CAS 22422-34-0
Formule moléculaire C10H18O2
Poids moléculaire (g/mol) 170.25
Numéro MDL MFCD09955216
Clé InChI MOILFCKRQFQVFS-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1r,2r,3s,5r---2,3-pinanediol, 1r,2r,3s,5r---pinanediol, 1r,2r,3s,5r-2,6,6-trimethylbicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, --2,3-pinanediol, unii-r58l0w3a75, --cis-pinane-cis-2,3-diol, pinanediol, --2-hydroxyisopinocampheol, bicyclo 3.1.1 heptane-2,3-diol, 2,6,6-trimethyl-, 1r,2r,3s,5r
PubChem CID 6553875
Nom de l’IUPAC (1R,3S,4R,5R)-4,6,6-triméthylbicyclo[3.1.1]heptane-3,4-diol
SOURIRES CC1(C)C2CC1C(C)(O)C(O)C2

Spécifications

Nom ou substance chimique (1R,2R,3S,5R)-(-)-2,3-Pinanediol
Point de fusion 57 °C à 59 °C
Point d’ébullition 101 °C à 102 °C (1 mmHg)
Point d’éclair 110 °C (230 °F)
Quantité 1 g
Beilstein 2039144
Rotation optique −8,6° (c=6,5 dans le toluène)
Poids de formule 170.25
Pourcentage de pureté 99%
Hazard Category H315-H319-H335
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante