missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1H-Pyrazole-3-acide boronique ester de pinacol, 95%

Numéro de catalogue. AAH2761903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
AAH2761903 1 g
AAH2761906 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. AAH2761903 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur H2761903
Obtenez jusqu’à 1,800 $ en produits chimiques
Afficher toutes les promotions

CAS : 844501-71-9 | C9H15BN2O2 | 194,041 g/mol

L’ester de pinacol 1H-pyrazole-3-acide boronique est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.

Applications
1H-Pyrazole-3-acide boronique Ester de pinacol est utilisé comme intermédiaire dans la synthèse organique.

Solubilité
Insoluble dans l’eau.

Notes
Conserver dans des conditions fraîches et sèches. Garder le contenant hermétiquement fermé. Incompatible avec les agents oxydants.

Identifiants chimiques

CAS 844501-71-9
Formule moléculaire C9H15BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 194.041
Numéro MDL MFCD07368044
Clé InChI KWLOIDOKWUESNM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, pyrazole-3-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-pyrazole, 3-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxabolone-pyrrazole, 1h-pyrazol-3-yl-boronic acid pinacol ester, 3-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolone-pyrrazole
PubChem CID 21931539
Nom de l’IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
SOURIRES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=NN2

Spécifications

Nom ou substance chimique 1H-Pyrazole-3-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 105 °C à 108 °C
Quantité 1 g
Renseignements sur la solubilité Insoluble dans l’eau.
Poids de formule 194.04
Pourcentage de pureté 95%
Hazard Category H315-H319-H335
Hazard Statement GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
Precautionary Statement P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
TSCA Non
Recommended Storage Température ambiante

RUO – Usage réservé à la recherche