missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1H-Indole-7-carboxylic acid, 90%, Thermo Scientific™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | 1H-Indole-7-carboxylic acid |
| CAS | 1670-83-3 |
| CAS % minimum | 89.5 |
| CAS % maximal | 100.0 |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 90% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Formule moléculaire | C9H7NO2 |
| Quantité | 250mg |
| Numéro MDL | MFCD00210442 |
| Synonyme | indole-7-carboxylic acid, 7-indolecarboxylic acid, indole-7-carboxylicacid, zlchem 444, pubchem2475, 7-carboxyindole, acmc-209dvl, indole-7-carboxlic acid, indole 7-carboxylic acid, 1h-indole-7-carboxylicacid |
| Afficher plus de résultats |