missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Fermetures des & fioles d’espace de tête de 18 mm

Numéro de catalogue. 03341957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Argent
Bleu
Bleu, Argent
Bleu, Gris, Argent
Type de bouchon:
Bouchon à vis magnétique (ouvert sur le dessus)
Septum seulement
Matériau:
Acier
Chlorobutyle, PTFE, Acier
PTFE, Silicone
PTFE, Silicone, Acier
Type de produit:
Bouchon à vis magnétique
Septum
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur Type de bouchon Matériau Type de produit
03341957 Argent Bouchon à vis magnétique (ouvert sur le dessus) Acier Bouchon à vis magnétique
14824350 Bleu, Gris, Argent Bouchon à vis magnétique (ouvert sur le dessus) Chlorobutyle, PTFE, Acier Bouchon à vis magnétique
14824351 Bleu, Argent Bouchon à vis magnétique (ouvert sur le dessus) PTFE, Silicone, Acier Bouchon à vis magnétique
03341959 Bleu Septum seulement PTFE, Silicone Septum
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 03341957 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 18MSC

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les fioles sont disponibles en volumes utilisables de 10 ml et 20 ml avec des styles de fermeture à vis qui ne nécessitent aucun outil pour la fermeture.

Contrairement aux fioles à bouchon serti, Thermo Scientific™ les fioles nationales 18 mm à bouchon à vis, sans outil de fermeture. Fabriqués avec du verre de qualité supérieure (Type 1, Classe A), ils sont disponibles avec un fond rond en tailles utilisables de 10 mL ou 20 mL. Les fioles de 18 mm sont équipées de bouchons à vis magnétiques qui permettent la capture magnétique dans les autoéchantillonneurs avec cette capacité. Le filetage à plusieurs tours maintient une étanchéité lors de cycles de chauffage extrêmes. Les septa sont en silicone bleu/PTFE.

Choisissez des matériaux Septa pour répondre à vos besoins.

  • Les bouchons de butyle gris sont un septum économique pour les applications à basse température (125 °C) ou à basse pression.
  • Les septa en PTFE gris/caoutchouc rouge sont un choix économique là où une barrière en PTFE est souhaitée.
  • PTFE/silicone blanc PurePack Septa pour l’analyse générale des volatils.
  • Les septa en PTFE gris/butyle noir moulé offrent une étanchéité plus efficace contre la perte des gaz fixes.
  • PTFE/Septum silicone de haute pureté réduit le fond de fond provenant des extractibles ou de la libération de contaminants volatils.
  • Le septum en caoutchouc noir est un choix économique pour les applications où l’on souhaite réduire les niveaux de pénétration de vapeur.

Les kits
de commodité non assemblés National et Chromacol Headspace Les kits de commodité non assemblés permettent d’économiser du temps lors de la préparation de l’échantillon et incluent des quantités correspondantes de fioles ainsi que des scellés en aluminium argenté avec septa préinstallés pour plus de commodité.

Spécifications

Couleur de bouchon Argent
Diamètre (métrique) d’ouverture 18 mm
Diamètre (métrique) interne 18 mm
Couleur Argent
Matériau Acier
Matériau du bouchon Acier
Type de bouchon Bouchon à vis magnétique (ouvert sur le dessus)
Quantité 125
Taille de bouchon 18 mm
Étiquette d’ACT Non
Type de produit Bouchon à vis magnétique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.