missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ SPC™ Absorbents Remplissage du kit de déversement de pétrole de 14 gallons
Description
SPC™ Préparez des kits anti-déversement à partir de Brady™ combine-absorbants, accessoires, EPI et directives pédagogiques pour être prêt en cas de déversement. Améliorez la productivité et l’efficacité des travailleurs en plaçant des kits anti-déversements dans votre installation, près des zones sujettes aux déversements.
- Kit de remplissage seulement (contenant SKO-14 vendu séparément)
- Les absorbants blancs absorbent les fluides à base de pétrole, les peintures et les produits chimiques non solubles dans l’eau tout en repoussant l’eau
- Parfait pour un usage intérieur et extérieur
- Idéal pour une intervention rapide en cas d’accidents critiques
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) de réservoir | 53 L (14 gal.) |
| Capacité (impériale) d’absorption | 49,2 L (13 gal.) |
| Capacité (métrique) de réservoir | 53 L |
| Capacité (métrique) d’absorption | 49.2 L |
| Matériau | Polypropylène |
| Catégorie | Kit de déversement |
| À utiliser avec (application) | Absorbants et contrôle des déversements |
| Comprend | 20 serviettes à huile seulement (15 x 19 po), 2 bas (3 po x 12 pi), 2 sacs à jeter, 1 paire de lunettes, 1 paire de gants en nitrile |