missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chlorure ferrique, anhydre, poudre, purifié, Spectrum™ chimique

Numéro de catalogue. 18610496
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
12 kg
45 kg
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
Fût en fibre
Seau en polyéthylène
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
18610496 45 kg Fût en fibre
18610493 500 g Bouteille en verre ambrée
18610494 2.5 kg Bouteille en verre ambrée
18610495 12 kg Seau en polyéthylène
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 18610496 Fournisseur Spectrum Chemical Mfg Cor Code fournisseur F101345KGBL
Obtenez jusqu’à 500 $ en produits chimiques avec votre achat
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 7705-08-0

Spécifications

Nom ou substance chimique Ferric Chloride, Anhydrous, Powder
CAS % maximal 1
Forme physique Powder, Crystals and/or Chunks
Quantité 45 kg
Poids moléculaire (g/mol) 162.21
Pourcentage de pureté 98.50%
Niveau Purifié
Emballage Fût en fibre

ATTENTION : Pour usage manufacturier ou en laboratoire seulement. Lisez et comprenez l’étiquette et la fiche de données de sécurité (FDS) avant utilisation.