missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Kits certifiés de sertissage transparent de 11 mm, 2 mL, 11 mm, clair I-D, sertissage argenté, Seal 2000 PTFE/RR

Numéro de catalogue. 03377501
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Transparent
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Couleur
03377501 Transparent
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 03377501 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur CERT401189W
Un paquet de flacons offert à l’achat de deux
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des fioles certifiées propres, à faible nombre de particules et à faible fond de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS à haute sensibilité. Ils sont entièrement testés sur terrain pour 15 paramètres critiques.

Utilisez des fioles certifiées propres, à faible nombre de particules et à faible fond de fond pour vos applications LC/MS et GC/MS à haute sensibilité. Ils sont entièrement testés sur terrain pour 15 paramètres critiques. Thermo Scientific™ Les flacons transparents 11 mm Snap Top certifiés MS sont disponibles en volumes de 2 mL. Les septa sont en PTFE/silicone transparent, pré-fendus. Un emballage de flacon pré-nettoyé protège l’intégrité du produit et des fermetures de haute pureté emballés dans un contenant hermétique et refermé.

Testé et certifié pour :  
  • Jusqu’à 15 caractéristiques physiques critiques affectant la performance des fioles
  • Faible fond de fond par LC/MS ESI positif
  • Contexte bas par GC/MS

Spécifications

Couleur de bouchon Argent
Aperçu général 2 mL; Crimp/Snap de 11 mm; Identification claire; Sertissage argenté; Seal 2000 PTFE/RR
Couleur Transparent
Matériau Verre, PTFE
Volume (métrique) 2 mL
Septum Seal 2000, PTFE/RR
Nb par paquet 100
Gamme de produit CERTIFICAT LC-GC
Matériau du bouchon Seal 2000 PTFE, caoutchouc
Type de bouchon Bouchon à sertir
Taille de bouchon 11 mm
Zone de marquage Oui
À utiliser avec (équipement) Échantillonnage à volume limité
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Période de garantie limitée : Sous réserve de toutes les exigences et exclusions de garantie énoncées dans nos conditions générales de vente, ce produit est garanti à compter de la date d’expédition et pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours par la suite. Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.