missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

11,12-Dihydro-11-phénylindolo[2,3-a]carbazole 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. D4860200MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
D4860200MG 200 mg
D48601G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. D4860200MG Fournisseur TCI America Code fournisseur D4860200MG

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 1024598-06-8
Formule moléculaire C24H16N2
Poids moléculaire (g/mol) 332.41
Numéro MDL MFCD22581305
Clé InChI IENOQUQIVSMWGP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 11-Phenylindolo[2,3-a]carbazole
PubChem CID 59365871
Nom de l’IUPAC 11-phényl-11H,12H-indolo[2,3-a]carbazole
SOURIRES N1C2=CC=CC=C2C2=C1C1=C(C=C2)C2=C(C=CC=C2)N1C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 11,12-Dihydro-11-phenylindolo[2,3-a]carbazole
Couleur Blanc-jaune
Quantité 200 mg
Poids de formule 332.41
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC,N)
Forme physique Poudre cristalline