missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Bouteille en polypropylène de 1000 mL

Numéro de catalogue. 75007300
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1000 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
75007300 1000 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 75007300 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 75007300

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Maximisez le débit en combinant des bouteilles de polypropylène de 1000 mL avec Thermo Scientific des rotors.

Combinez des bouteilles de polypropylène de 1000 mL avec Thermo Scientific des rotors TX-1000 ou BIOFlex HC pour un système complet et maximisez le débit de votre laboratoire.

Spécifications

Capacité (métrique) 1000 mL
Matériau Polypropylène
À utiliser avec (équipement) TX-1000, BIOFlex rotors HC
Matériau du bouchon Polypropylène
Capacité (impériale) 33,81 oz.
Type de produit Flacon de centrifugation