missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 10-bromodécanoïque 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B22645G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B22645G 5 g
B226425G 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B22645G Fournisseur TCI America Code fournisseur B22645G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 50530-12-6
Formule moléculaire C10H19BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 251.164
Numéro MDL MFCD00014388
Clé InChI PGVRSPIEZYGOAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10-bromo-decanoic acid, decanoic acid, 10-bromo, 10-bromanyldecanoic acid, 10-bromodecanoicacid, acmc-1aonn, 10-bromodecanoic acid., .omega.-bromodecanoic acid, ghl.pd_mitscher_leg0.481, ksc489q1r, 10-bromodecanoic acid
PubChem CID 142712
Nom de l’IUPAC Acide 10-bromodécanoïque
SOURIRES C(CCCCC(=O)O)CCCCBr

Spécifications

Nom ou substance chimique 10-Bromodecanoic Acid
Point de fusion 42 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 251.16
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline