missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MilliporeSigma™ Supelco™ Gel de silice enrobé 10 AgNO3

Numéro de catalogue. 111001678
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
111001678 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 111001678 Fournisseur MilliporeSigma™ Supelco™ Code fournisseur 21319U

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les gels de silice traités peuvent être principalement utilisés dans les colonnes de gel de silice multicouches préemballées disponibles en emballages en vrac.

Les gels de silice traités peuvent être principalement utilisés dans les colonnes de gel de silice multicouches préemballées disponibles en emballages en vrac. Ce sont des options attrayantes pour personnaliser les colonnes nécessaires afin de nettoyer plus efficacement les échantillons très sales, ou pour préparer des colonnes plus courtes lorsque les échantillons sont relativement propres, par exemple de l’eau potable.

Spécifications

Technique SPE
Quantité 100 g
Matériau Silica Gel