missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acide 10,12-Pentacosadiynoïque 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P1030100MG
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P1030100MG 100 mg
P10301G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P1030100MG Fournisseur TCI America Code fournisseur P1030100MG

Identifiants chimiques

CAS 66990-32-7
Formule moléculaire C25H42O2
Poids moléculaire (g/mol) 374.61
Numéro MDL MFCD00041684
Clé InChI ZPUDRBWHCWYMQS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 10,12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoicacid, acmc-209nx9, 10-12-pentacosadiynoic acid, 10,12-pentacosadiynoic acid hplc
PubChem CID 538433
Nom de l’IUPAC Pentacose-10,12-acide diynoïque
SOURIRES CCCCCCCCCCCCC#CC#CCCCCCCCCC(O)=O

Spécifications

Nom ou substance chimique 10,12-Pentacosadiynoic Acid
Point de fusion 65°C
Quantité 100 mg
Poids de formule 374.61
Pourcentage de pureté ≥97.0% (GC,T)
Forme physique Poudre cristalline