missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

10,10'-Diméthyl-9,9'-biacridinium Dinitrate 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. B12035G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
B12035G 5 g
B12031G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. B12035G Fournisseur TCI America Code fournisseur B12035G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 2315-97-1
Formule moléculaire C28H22N4O6
Poids moléculaire (g/mol) 510.51
Numéro MDL MFCD00011925
Clé InChI KNJDBYZZKAZQNG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Lucigenin, Bis(N-methylacridinium) Nitrate
PubChem CID 129893650
Nom de l’IUPAC 10,10'-diméthyl-[9,9'-biacridine]-10,10'-dinitrate de diium
SOURIRES [O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.C[N+]1=C2C=CC=CC2=C(C2=CC=CC=C12)C1=C2C=CC=CC2=[N+](C)C2=CC=CC=C12

Spécifications

Nom ou substance chimique 10,10′-Dimethyl-9,9′-biacridinium Dinitrate [for Chemiluminescence Research]
Point de fusion 247 °C
Quantité 5 g
Numéro UN 1479
Poids de formule 510.51
Pourcentage de pureté ≥97,0% (HPLC)
Forme physique Poudre cristalline