missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Triméthylsilyloxy)cyclopentène 97,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T164810ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T164810ML 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. T164810ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T164810ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 19980-43-9
Formule moléculaire C8H16OSi
Poids moléculaire (g/mol) 156.3
Numéro MDL MFCD00001395
Clé InChI UBMYYGXGMPGCBO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme (1-Cyclopentenyloxy)trimethylsilane
PubChem CID 88326
Nom de l’IUPAC Cyclopentène-1-yloxy(triméthyl)silane
SOURIRES C[Si](C)(C)OC1=CCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Trimethylsilyloxy)cyclopentene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 155 °C
Quantité 10 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 156.30
Pourcentage de pureté ≥97,0% (GC)
Forme physique Liquide