missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Triméthylsilyloxy)cyclohexène 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. T155625ML
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
25 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T155625ML 25 mL
T155610ML 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T155625ML Fournisseur TCI America Code fournisseur T155625ML

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 6651-36-1
Formule moléculaire C9H18OSi
Poids moléculaire (g/mol) 170.33
Numéro MDL MFCD00001541
Clé InChI SBEMOANGDSSPJY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-trimethylsilyloxy cyclohexene, cyclohex-1-en-1-yloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxy cyclohexene, silane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethyl, 1-cyclohexenyloxytrimethylsilane, 1-cyclohexen-1-yloxy trimethylsilane, cyclohexene, 1-trimethylsilyl oxy, cyclohexenyloxy trimethylsilane, 1-trimethylsiloxycyclohexene, cyclohexenyloxytrimethylsilane
PubChem CID 81161
Nom de l’IUPAC (cyclohex-1-en-1-yloxy)triméthylsilane
SOURIRES C[Si](C)(C)OC1=CCCCC1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Trimethylsilyloxy)cyclohexene
Couleur Jaune
Point d’ébullition 165 °C
Quantité 25 mL
Numéro UN 1993
Poids de formule 170.33
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Liquide