missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Triméthylsilyle)-2-naphtyle Trifluorométhanesulfonate 96,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. p-7137229
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
T24651G 1 g
T24655G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. T24651G Fournisseur TCI America Code fournisseur T24651G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 252054-88-9
Formule moléculaire C14H15F3O3SSi
Poids moléculaire (g/mol) 348.411
Clé InChI DHFMFICBVHCWGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Triflate, Trifluoromethanesulfonic Acid 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Ester
PubChem CID 11078565
Nom de l’IUPAC (1-triméthylsilylnaphtalène-2-yl) trifluorométhanesulfonate
SOURIRES C[Si](C)(C)C1=C(C=CC2=CC=CC=C21)OS(=O)(=O)C(F)(F)F

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Trimethylsilyl)-2-naphthyl Trifluoromethanesulfonate
Couleur Jaune
Quantité 1 g
Numéro UN 3265
Poids de formule 348.41
Pourcentage de pureté ≥96,0% (GC)
Forme physique Liquide
TSCA Non
Recommended Storage Réfrigérateur