missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(tert-butyl) 2-methyl 1H-indole-1,2-dicarboxylate, 97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC27822DE
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
CC27822DE 5g
CC27822CB 250mg
CC27822DA 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. CC27822DE Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC27822DE

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 163229-48-9
Formule moléculaire C15H17NO4
Poids moléculaire (g/mol) 275.304
Clé InChI UJVYYFYNECMKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-tert-butyl 2-methyl 1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl 2-methyl indole-1,2-dicarboxylate, 1-tert-butyl-2-methyl-1h-indole-1,2-dicarboxylate, 1h-indole-1,2-dicarboxylic acid 1-tert-butyl 2-methyl ester, 1h-indole-1,2-dicarboxylicacid, 1-1,1-dimethylethyl 2-methyl ester
PubChem CID 2795473
Nom de l’IUPAC 1-O-tert-butyl 2-O-methyl indole-1,2-dicarboxylate
SOURIRES CC(C)(C)OC(=O)N1C2=CC=CC=C2C=C1C(=O)OC

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(tert-Butyl) 2-methyl 1H-indole-1, 2-dicarboxylate
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Amber glass bottle
Quantité 5g
Poids de formule 275.3
Pourcentage de pureté 97%