missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ ARNm tGFP pour 1-Step kits humains IVT

Numéro de catalogue. PI88880
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 μg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
PI88880 10 μg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. PI88880 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 88880
Saison des économies
Afficher toutes les promotions

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Exprimer rapidement des protéines fonctionnelles de longueur complète à partir de modèles d’ARNm ou de plasmides, avec des rendements allant jusqu’à 100 μg/mL par réaction en utilisant ces kits sans cellules.

Les Thermo Scientific™ 1-Step kits d’expression de protéines in vitro humains permettent la traduction et la modification post-transcriptionnelle de protéines de pleine longueur à partir de modèles d’ARNm ou de plasmides, avec des rendements allant jusqu’à 100 μg/mL par réaction.

Les Human IVT Kits sont des systèmes uniques d’expression protéique basés sur le lysat des cellules HeLa pour la traduction in vitro ou les réactions couplées de transcription/traduction. L’expression protéique se fait lors d’une seule réaction de 90 minutes pouvant être prolongée jusqu’à 6 heures, avec une production continue de protéines jusqu’à 100 μg/mL lorsqu’elle est combinée avec le vecteur d’expression pT7CFE1 optimisé. Les kits humains IVT peuvent exprimer des enzymes fonctionnelles, des phosphoprotéines, des glycoprotéines et des protéines membranaires pour une utilisation immédiate dans l’étude des interactions protéiques, l’analyse rapide des mutations et la mesure de l’activité.

Points clés :

Fonctionnel – utilise la machinerie translationnelle humaine pour exprimer les protéines actives

  • Effectuer facilement – la transcription et la traduction en une seule étape
  • Rendements élevés – plus élevés comparativement à la traduction in vitro des réticulocytes de lapins
  • Protéines expresses fiables – qui échouent dans les systèmes de réticulocytes du lapin

Mieux que les méthodes traditionnelles :

  • Les extraits sans cellules HeLa sont capables d’exprimer des protéines avec des modifications post-traductionnelles
  • Une traduction précise permet de fournir une protéine pleine longueur compatible avec les applications en aval
  • La traduction des protéines est optimisée avec l’élément EMCV IRES et d’autres éléments stabilisateurs de l’ARNm

Comprend :

Les kits complets contiennent le lysat cellulaire HeLa, des protéines accessoires, un mélange de réaction, de l’eau sans nucléase, un vecteur d’expression et un vecteur de contrôle positif à GFP

Exigences :

Incubateur ou bain marie à 30 °C

Recommandé dans les domaines suivants :

Exprimer des protéines pour mesurer l’activité enzymatique; Effectuer une analyse mutationnelle; Protéine Express pour être utilisée dans les tests de décalage de mobilité sur gel; Effectuer la co-immunoprécipitation; Exprimer des protéines cytotoxiques; Effectuer un marquage non naturel des acides aminés

Spécifications

Aperçu général ARNm de Pierce tGFP
Contenus des kits Modèle(s) de contrôle
Catégorie ARNm tGFP
Cible GFP (protéine fluorescente verte)
Quantité 10 μg
Contenu et stockage Conserver sous -70 °C.
Format Tube
Type d’étiquette Non conjugué
Type de protéine exprimée Protéine membranaire
Gamme de produit 1-Step

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.