missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ eBioscience™ Solution de réparation/lyse en 1 étape (10X)

Numéro de catalogue. 5018784
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
200 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
5018784 50 mL
501128856 200 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Contient 10% de formaldéhyde et 30% de diéthylène glycol
Numéro de catalogue. 5018784 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 00533354

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Contient 10% de formaldéhyde et 30% de diéthylène glycol

Permet la lyse des globules rouges après avoir coloré les cellules sanguines périphériques avec des anticorps conjugués au fluorochrome. Formulé pour lyser les érythrocytes non nucléés tout en maintenant une population de leucocytes fixe et marquée.

  • L’isolation des cellules mononucléaires par centrifugation par gradient (par exemple, Ficoll-Paque séparation par gradient de densité) n’est pas requise lors de l’utilisation de cette solution
  • Compatible avec les anticorps conjugués aux colorants organiques et aux colorants tandem

Spécifications

Catégorie Solution de fixation/lyse en 1 étape
Gamme de produit eBioscience
Quantité 50 mL

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.