missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Pyrénéméthanol 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P12215G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P12215G 5 g
P12211G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P12215G Fournisseur TCI America Code fournisseur P12215G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 24463-15-8
Formule moléculaire C17H12O
Poids moléculaire (g/mol) 232.282
Numéro MDL MFCD00029252
Clé InChI NGDMLQSGYUCLDC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-(Hydroxymethyl)pyrene
PubChem CID 104977
Nom de l’IUPAC Pyren-1-ylméthanol
SOURIRES C1=CC2=C3C(=C1)C=CC4=C(C=CC(=C43)C=C2)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Pyrenemethanol
Point de fusion 125 °C
Couleur Jaune
Quantité 5 g
Poids de formule 232.28
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline
RTECSNumber UR2457242
TSCA Non