missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-Propyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P22775G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P22775G 5 g
P22771G 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P22775G Fournisseur TCI America Code fournisseur P22775G

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 827614-69-7
Formule moléculaire C12H21BN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.12
Numéro MDL MFCD05663871
Clé InChI BKLGYJWLZWMIDO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1-propyl-1h-pyrazole-4-boronic acid, pinacol ester, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propylpyrazole-4-boronic acid pinacol ester, 1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyrazole, 1-propyl-4-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 1-propyl-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-1h-pyrazole, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1-propyl-1h-pyrazole
PubChem CID 2760487
Nom de l’IUPAC 1-propyl-4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-pyrazole
SOURIRES CCCN1C=C(C=N1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-Propyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyrazole
Couleur Jaune
Point d’ébullition 102 °C
Quantité 5 g
Poids de formule 236.12
Pourcentage de pureté ≥98,0% (GC,T)
Forme physique Liquide