missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

1-(Phénylsulfonyl)pyrrole 98,0+%, TCI America™

Numéro de catalogue. P20951G
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
P20951G 1 g
P20955G 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. P20951G Fournisseur TCI America Code fournisseur P20951G
Il en reste null

Identifiants chimiques

CAS 16851-82-4
Formule moléculaire C10H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 207.25
Numéro MDL MFCD00067739
Clé InChI PPPXRIUHKCOOMU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 140146
Nom de l’IUPAC 1-(benzènsulfonyl)-1H-pyrrole
SOURIRES O=S(=O)(N1C=CC=C1)C1=CC=CC=C1

Spécifications

Nom ou substance chimique 1-(Phenylsulfonyl)pyrrole
Point de fusion 89°C
Couleur Blanc
Quantité 1 g
Synonyme 1-phenylsulfonyl pyrrole, 1-phenylsulfonyl-1h-pyrrole, n-benzenesulphonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl pyrrole, n-benzenesulfonylpyrrole, 1-benzenesulfonyl-1h-pyrrole, n-phenylsulfonylpyrrole, phenylsulfonyl pyrrole, 1h-pyrrole,1-phenylsulfonyl, 1h-pyrrole, 1-phenylsulfonyl
Poids de formule 207.25
Pourcentage de pureté ≥98.0% (GC)
Forme physique Poudre cristalline