missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

[1-(Phénylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]méthanol, ≥97%, Thermo Scientific™

Numéro de catalogue. CC03109DA
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Emballage:
Bouteille en verre ambrée
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité Emballage
CC03109DA 1 g Bouteille en verre ambrée
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. CC03109DA Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur CC03109DA

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Identifiants chimiques

CAS 89241-33-8
Formule moléculaire C15H13NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 287.333
Numéro MDL MFCD02682024
Clé InChI ZMLXSFMIPYDHIN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-phenylsulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, 1-benzenesulfonyl indol-3-yl methanol, 1h-indole-3-methanol,1-phenylsulfonyl, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-yl methanol, acmc-20ljqe, 1-benzenesulfonyl-1h-indol-3-ylmethanol, 3-hydroxymethyl-n-phenylsulfonyl indole, 1-phenylsulfonyl-1h-indole-3-methanol
PubChem CID 2776213
Nom de l’IUPAC [1-(benzènesulfonyl)indol-3-yl]méthanol
SOURIRES C1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N2C=C(C3=CC=CC=C32)CO

Spécifications

Nom ou substance chimique [1-(Phenylsulfonyl)-1H-indol-3-yl]methanol
CAS % minimum 96.5
CAS % maximal 100.0
Fourchette de pourcentages d’essai 97%
Emballage Bouteille en verre ambrée
Quantité 1 g
Poids de formule 287.34
Pourcentage de pureté 97%